ENA458429976
Enamine
3-(2-amino-4,6-dimethylpyrimidin-5-yl)propanoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-230766-100MG
181,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-230766-100MG
181,50 €
Iupac Name
3-(2-amino-4,6-dimethyl-5-pyrimidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-5-7(3-4-8(13)14)6(2)12-9(10)11-5/h3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,10,11,12)
InChI
PKIJNCTUEICAOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230766
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)