ENA458429469
Enamine
3-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-230259-100MG
327,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-230259-100MG
327,60 €
Iupac Name
1',5'-dimethyl-1-phenyl-1H,1'H-[3,4'-bipyrazole]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14N4O/c1-11-14(8-16-18(11)2)15-12(10-20)9-19(17-15)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
InChI
VVQRSHACUHYRRI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)