Documenti fondamentali
ENA458426301
Enamine
(2,2-difluoroethyl)(2,2-dimethoxyethyl)methylamine
Scegli un formato
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
SKU del venditore: EN300-224570-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-224570-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2,2-difluoroethyl)-2,2-dimethoxy-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15F2NO2/c1-10(4-6(8)9)5-7(11-2)12-3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI
BDGHXCLVDGUKEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224570
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)