Documenti fondamentali
ENA458426243
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
386,10 €
250 MG
549,90 €
500 MG
869,70 €
1 G
1.114,10 €
2.5 G
2.184,00 €
5 G
3.229,20 €
SKU del venditore: EN300-226087-100MG
386,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
386,10 €
250 MG
549,90 €
500 MG
869,70 €
1 G
1.114,10 €
2.5 G
2.184,00 €
5 G
3.229,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-226087-100MG
386,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothien-3-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,7H,5-6,10H2
InChI
HGVCZXNKQGIFPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226087
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)