Documenti fondamentali
ENA458426043
Enamine
ethyl 2-cyano-2-cyclohexylacetate
Scegli un formato
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
280,30 €
5 G
435,00 €
10 G
744,40 €
SKU del venditore: EN300-225474-100MG
94,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
94,40 €
250 MG
115,20 €
500 MG
156,80 €
1 G
188,00 €
2.5 G
280,30 €
5 G
435,00 €
10 G
744,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-225474-100MG
94,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl cyano(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,2-7H2,1H3
InChI
NUYCINUWJWAOFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225474
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)