Documenti fondamentali
ENA458425824
Enamine
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
SKU del venditore: EN300-224882-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-224882-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-12-7-8-13(2)9-3-5-10(6-4-9)16(11,14)15/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3,(H2,11,14,15)
InChI
XQOXJDNCGZUKDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224882
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)