Documenti fondamentali
ENA457511432
Enamine
2,2-difluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2,2-difluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8H,11H2;1H
InChI
PRPURMZIWSKOBV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
8.202768.024538.41271
2,4-Dichlorobenzaldehyde for synthesis
8.20433
2,4-Dichlorobenzaldehyde
2-Chlorobenzaldehyde for synthesis
8.20276
2-Chlorobenzaldehyde
4-Chlorobenzaldehyde for synthesis
8.02453
4-Chlorobenzaldehyde
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
crystals
form
liquid
form
solid
form
powder
mp
68-71 °C
mp
10 °C
mp
47.1 °C
mp
75-76 °C
bp
233 °C/1013 hPa
bp
-
bp
216.3 °C/1013.25 hPa
bp
-
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009