ENA457511058
Enamine
tert-butyl 3-formyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-221637-100MG
240,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-221637-100MG
240,00 €
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-3-methyl-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-9(2,3)14-8(13)11-5-10(4,6-11)7-12/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI
AXFUKHQJEUFDJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)