Documenti fondamentali
ENA457510176
Enamine
5,5-dimethyl-3-(methylamino)oxolan-2-one hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
5 G
3.177,20 €
SKU del venditore: EN300-221324-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1.095,90 €
2.5 G
2.147,60 €
5 G
3.177,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-221324-100MG
378,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,5-dimethyl-3-(methylamino)dihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-7(2)4-5(8-3)6(9)10-7;/h5,8H,4H2,1-3H3;1H
InChI
XUVJTJXRGTYKON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221324
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)