Documenti fondamentali
ENA457510158
Enamine
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
Scegli un formato
100 MG
375,70 €
250 MG
536,90 €
500 MG
846,30 €
1 G
1.084,20 €
2.5 G
2.124,20 €
5 G
3.144,70 €
10 G
4.664,40 €
SKU del venditore: EN300-221255-100MG
375,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
375,70 €
250 MG
536,90 €
500 MG
846,30 €
1 G
1.084,20 €
2.5 G
2.124,20 €
5 G
3.144,70 €
10 G
4.664,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-221255-100MG
375,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10(8)13(14)15/h1-5H,12H2
InChI
MQNYSLDYJQCSDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)