Documenti fondamentali
ENA457510109
Enamine
(3-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
Punto di fusione
98-100
Iupac Name
(3-phenyl-3-pyrrolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c13-9-11(6-7-12-8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI
SZMUUTFUHJPBFZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219361
Melting Point
98-100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219361
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)