Documenti fondamentali
ENA457508876
Enamine
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
202,80 €
250 MG
289,90 €
500 MG
456,30 €
1 G
585,00 €
2.5 G
984,10 €
5 G
1.649,70 €
10 G
2.980,90 €
SKU del venditore: EN300-218479-100MG
202,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
202,80 €
250 MG
289,90 €
500 MG
456,30 €
1 G
585,00 €
2.5 G
984,10 €
5 G
1.649,70 €
10 G
2.980,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-218479-100MG
202,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO3.ClH/c1-14-7-3-2-5(10)4-6(7)8(11)9(12)13;/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI
KIPXTFXELOFVEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218479
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)