Documenti fondamentali
ENA457508101
Enamine
(2-fluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
Scegli un formato
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.459,60 €
10 G
3.646,50 €
SKU del venditore: EN300-209491-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
295,10 €
250 MG
418,60 €
500 MG
661,70 €
1 G
847,60 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.459,60 €
10 G
3.646,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-209491-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H8FNOS/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H2,(H2,9,10)
InChI
IJOWTMTZBXWYMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209491
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209491
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)