Documenti fondamentali
ENA448969605
Enamine
4,4-difluoro-N-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
SKU del venditore: EN300-213578-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1.419,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-213578-100MG
217,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,4-difluoro-N-methylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c1-10-6-2-4-7(8,9)5-3-6;/h6,10H,2-5H2,1H3;1H
InChI
UDXHAUKLGAPSJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213578
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)