ENA448969402
Enamine
4-methyl-4-(2-methylpropyl)piperidine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-214679-100MG
348,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-214679-100MG
348,40 €
Iupac Name
4-isobutyl-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-9(2)8-10(3)4-6-11-7-5-10;/h9,11H,4-8H2,1-3H3;1H
InChI
LHJHKFSPECCPEO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)