Documenti fondamentali
ENA448969290
Enamine
methyl 6-methyl-4-oxo-2-propyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
SKU del venditore: EN300-214365-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
5 G
3.222,20 €
10 G
4.758,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-214365-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
142-144
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-6-methyl-2-propylnicotinate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-4-5-8-10(11(14)15-3)9(13)6-7(2)12-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
GWZOVKNSZJVFEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214365
Melting Point
142-144
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)