Documenti fondamentali
ENA447958596
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-amine
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-208342-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-208342-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-5(9)6-2-3-10-7(8)4-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI
QVVCZZBVMDPSEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)