Documenti fondamentali
ENA447957768
Enamine
{3-[(oxolan-3-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
SKU del venditore: EN300-207946-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-207946-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(tetrahydro-3-furanyloxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO4/c13-12(14)10-3-1-2-9(6-10)7-16-11-4-5-15-8-11/h1-3,6,11,13-14H,4-5,7-8H2
InChI
WLAWVOZSYDZOQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207946
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207946
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)