Documenti fondamentali
ENA447957605
Enamine
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-207553-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-207553-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c1-12-5-4-11-8-3-2-7(10)6-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
InChI
AQBNWIOESLEWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)