Documenti fondamentali
ENA447957496
Enamine
2-cyclobutyl-3-hydrazinylpyrazine
Scegli un formato
100 MG
295,10 €
250 MG
419,90 €
500 MG
661,70 €
1 G
848,90 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.460,90 €
10 G
3.650,40 €
SKU del venditore: EN300-207270-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
295,10 €
250 MG
419,90 €
500 MG
661,70 €
1 G
848,90 €
2.5 G
1.662,70 €
5 G
2.460,90 €
10 G
3.650,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-207270-100MG
295,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclobutyl-3-hydrazineylpyrazine
Inchi Code
1S/C8H12N4/c9-12-8-7(6-2-1-3-6)10-4-5-11-8/h4-6H,1-3,9H2,(H,11,12)
InChI
OQMANAPVMKZFTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207270
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)