ENA447957057
Enamine
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-207742-100MG
376,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-207742-100MG
376,50 €
Iupac Name
N-benzyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2.2ClH/c1-13(11-7-12-8-11)9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
InChI
SFKHXPYARZXBAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207742
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)