ENA447957052
Enamine
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-207663-100MG
357,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-207663-100MG
357,00 €
Iupac Name
7-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8-2-3-10-9(6-8)7-11-4-5-12-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
InChI
GGOWTFFZMXVNCQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207663
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)