Documenti fondamentali
ENA447956965
Enamine
methyl[2-(2-nitrophenyl)ethyl]amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
10 G
3.419,00 €
SKU del venditore: EN300-206617-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
10 G
3.419,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-206617-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-methyl-2-(2-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChI
RVMFBGBCWPAMMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)