Documenti fondamentali
ENA447956881
Enamine
tert-butyl N-(3-carbamoyl-1,2-oxazol-5-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.22
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-carbamoylisoxazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H13N3O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6-4-5(7(10)13)12-16-6/h4H,1-3H3,(H2,10,13)(H,11,14)
InChI
JDWGIYVFHLDBBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205358
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)