Documenti fondamentali
ENA447956533
Enamine
1-{bicyclo[2.2.2]octan-1-yl}ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
462,80 €
250 MG
660,40 €
500 MG
1.041,30 €
1 G
1.335,10 €
2.5 G
2.302,30 €
5 G
3.914,30 €
10 G
5.805,80 €
SKU del venditore: EN300-204870-100MG
462,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
462,80 €
250 MG
660,40 €
500 MG
1.041,30 €
1 G
1.335,10 €
2.5 G
2.302,30 €
5 G
3.914,30 €
10 G
5.805,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-204870-100MG
462,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(bicyclo[2.2.2]octan-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H16O/c1-8(11)10-5-2-9(3-6-10)4-7-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI
SIKYESMDPLYQRH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204870
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)