Documenti fondamentali
ENA447956360
Enamine
tert-butyl N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-204470-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-204470-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16FNO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-8-5-6-10(16-4)9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI
CHFRWBHFHMPCNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204470
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204470
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)