Documenti fondamentali
ENA444725308
Enamine
3-bromo-2,2-difluoropropan-1-ol
Scegli un formato
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1.359,80 €
500 MG
2.145,00 €
1 G
2.749,50 €
2.5 G
5.391,10 €
5 G
7.974,20 €
10 G
11.824,80 €
SKU del venditore: EN300-203452-50MG
729,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1.359,80 €
500 MG
2.145,00 €
1 G
2.749,50 €
2.5 G
5.391,10 €
5 G
7.974,20 €
10 G
11.824,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.97
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-203452-50MG
729,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H5BrF2O/c4-1-3(5,6)2-7/h7H,1-2H2
InChI
JCDHRVTXINIMAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)