ENA444724892
Enamine
4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-202592-100MG
187,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-202592-100MG
187,20 €
Iupac Name
4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)5-6-8-9(11)3-2-4-10(8)12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI
GQEWEDZEQVAIPG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202592
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)