Documenti fondamentali
ENA444724772
Enamine
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Scegli un formato
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
SKU del venditore: EN300-202224-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1.219,40 €
2.5 G
2.389,40 €
5 G
3.537,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-202224-100MG
423,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O3S/c6-12(9,10)8-1-2-11-5(3-7)4-8/h5H,1-2,4H2
InChI
ASWATQIEVMUVKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)