Documenti fondamentali
ENA444724459
Enamine
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
SKU del venditore: EN300-200213-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-200213-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-3-methyl-1-(4-phenylpiperazin-1-yl)butan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23N3O.2ClH/c1-15(2,16)12-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-3-5-7-13;;/h3-7H,8-12,16H2,1-2H3;2*1H
InChI
IXOQHBXWIPCLFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200213
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)