Documenti fondamentali
ENA444723987
Enamine
8-methylquinolin-5-ol hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.1
Numero MDL:
Iupac Name
8-methylquinolin-5-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H9NO.BrH/c1-7-4-5-9(12)8-3-2-6-11-10(7)8;/h2-6,12H,1H3;1H
InChI
SETGSUXYIHLXOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200875
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200875
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)