Documenti fondamentali
ENA444723633
Enamine
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
88,40 €
250 MG
127,40 €
500 MG
200,20 €
1 G
256,10 €
2.5 G
501,80 €
5 G
742,30 €
10 G
1.101,10 €
SKU del venditore: EN300-199654-100MG
88,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
88,40 €
250 MG
127,40 €
500 MG
200,20 €
1 G
256,10 €
2.5 G
501,80 €
5 G
742,30 €
10 G
1.101,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-199654-100MG
88,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methylpyrrolidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-6(4-7)2-3-8-5-6;;/h8H,2-5,7H2,1H3;2*1H
InChI
BGRWIFGQJSEOGE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199654
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)