Documenti
ENA444722935
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.17
Numero MDL:
Punto di fusione
195-196
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c11-7(12)4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h4H,1-3H2,(H,11,12)(H,8,9,10)
InChI
JPYZNEPMEUAIJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185729
Melting Point
195-196
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185729