Documenti fondamentali
ENA444722922
Enamine
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
SKU del venditore: EN300-180687-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-180687-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-phenylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-9-12)11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChI
PGUSALGFGXVARB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180687
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)