ENA432540336
Enamine
2-(7-oxoazepan-2-yl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-198226-50MG
339,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-198226-50MG
339,30 €
Iupac Name
(7-oxo-2-azepanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7-4-2-1-3-6(9-7)5-8(11)12/h6H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI
MLYVSXUFKSLCGA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198226
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)