Documenti fondamentali
ENA432539828
Enamine
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
SKU del venditore: EN300-194861-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-194861-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
113-115
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-11(12)14-7-6-13-10/h2-7H,1H3,(H2,12,14)
InChI
YAXSYIQGNIJEKW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Melting Point
113-115
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194861
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)