Documenti fondamentali
ENA432539740
Enamine
2-(2-phenoxypropanamido)acetic acid
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-53260-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-53260-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(2-phenoxypropanoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-8(11(15)12-7-10(13)14)16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
HQTYAFXQEWULMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196752
Certificati d'analisi (COA)
Ti serve un CdA esemplificativo?
Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.