Documenti fondamentali
ENA432539372
Enamine
2-methoxy-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
2.5 G
2.886,80 €
SKU del venditore: EN300-195633-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
384,30 €
100 MG
548,10 €
250 MG
761,30 €
500 MG
1.176,00 €
1 G
1.494,50 €
2.5 G
2.886,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-195633-50MG
384,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClNO5S/c1-14-7-5(9(10)11)3-2-4-6(7)15(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI
UXCAWMJDALMRIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)