ENA432539212
Enamine
(1r,3r)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-196635-50MG
415,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-196635-50MG
415,50 €
Iupac Name
(1r,3r)-3-(2-fluorophenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)7-5-8(12)6-7;/h1-4,7-8H,5-6,12H2;1H/t7-,8-;
InChI
JEMYNKMYLOANFH-KMMPGQJCSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196635
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)