Documenti fondamentali
ENA432538402
Enamine
1-bromo-3-methyl-3-phenylbutan-2-one
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
SKU del venditore: EN300-193158-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-193158-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-methyl-3-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-11(2,10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI
CTLIUECECLLPLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)