Documenti
ENA432538229
Enamine
2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Punto di fusione
298-299
Iupac Name
2-amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)
InChI
CDULPPOISZOUTK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132203
Melting Point
298-299
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132203