Documenti fondamentali
ENA432538137
Enamine
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
SKU del venditore: EN300-117284-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-117284-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-7(3-4-8(11)12)6-2-1-5-9-6/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,11,12)
InChI
IHWFTTRPDRDPCK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)