Documenti fondamentali
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
Scegli un formato
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1.227,20 €
10 G
1.820,00 €
SKU del venditore: EN300-189326-100MG
110,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
110,50 €
250 MG
157,30 €
500 MG
299,00 €
1 G
423,80 €
2.5 G
828,10 €
5 G
1.227,20 €
10 G
1.820,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-189326-100MG
110,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)