Documenti fondamentali
ENA432538051
Enamine
4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-5-ol
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
SKU del venditore: EN300-180665-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-180665-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h4-5,10H,1-3H2,(H,8,9)
InChI
UBGFAVGDVCIHSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)