Documenti fondamentali
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-192510-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-192510-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
InChI
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)