ENA429361219
Enamine
2-(4-bromophenyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-13-6-5-9(12)14-10/h1-6H,(H2,12,13,14)
InChI
GORADMMQKCLBCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192035
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)