Documenti fondamentali
ENA429361119
Enamine
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
InChI
HZBKXSZPYNGPAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)