Documenti fondamentali
ENA429360646
Enamine
5-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
SKU del venditore: EN300-190352-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-190352-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(12)11-8(13)10-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11,12,13)
InChI
NDFCFTOWEKYFMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)