Documenti fondamentali
ENA429360415
Enamine
2-(3-methoxypyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
143,00 €
250 MG
204,10 €
500 MG
321,10 €
1 G
412,10 €
2.5 G
744,90 €
5 G
1.300,00 €
10 G
2.290,60 €
SKU del venditore: EN300-191272-100MG
143,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
143,00 €
250 MG
204,10 €
500 MG
321,10 €
1 G
412,10 €
2.5 G
744,90 €
5 G
1.300,00 €
10 G
2.290,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-191272-100MG
143,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methoxypyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO3.ClH/c1-12-7-3-2-4-9-6(7)5-8(10)11;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI
ICLUCUKWZGAJSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191272
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191272
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)