ENA429359645
Enamine
3-[(benzylamino)methyl]-2-methyloxolan-3-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-188323-100MG
380,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-188323-100MG
380,40 €
Iupac Name
3-((benzylamino)methyl)-2-methyltetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-11-13(15,7-8-16-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,11,14-15H,7-10H2,1H3
InChI
OJZFCODDXKJJIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)